Kaliumklorat 99+% ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
418190050 418195000 418190025
ACRO418190050EA 380 NOK
ACRO418190050 ACRO418195000 ACRO418190025
Kaliumklorat 99+% ACS
Kaliumklorat
Formel: KClO₃
MW: 122,55 g/mol
Kokepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 356…368 °C
Tetthet: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011361
CAS-nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
FN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,07703
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Bromate (BrO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %