Kaliumklorat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 1470 NOK
1.04944.0100 1.04944.0500
Kaliumklorat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumklorat
Formel: KClO₃
Kokepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 356 °C
Tetthet: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011361
CAS-nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
FN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,07703
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer