Konduktivitets-/°C-målere, benkmodell, inoLab® Cond 7110 / 7310
Leverandør: WTW
1CA100 1CA101 1CA300P 1CA301 1CA300
663-0167EA 20750 NOK
663-0167 663-0168 663-0171 663-0172 663-0170
Konduktivitets-/°C-målere, benkmodell, inoLab® Cond 7110 / 7310
Elektrokjemiske målere Ledningsevnemålere
Instrumenter av høy kvalitet med avansert målingsteknologi som gjør målingene mer praktiske og pålitelige enn noensinne.
inoLab® Cond 7110: nøyaktige målinger
inoLab® 7110-serien egner seg perfekt til rutinemålinger innen generelle bruksområder i laboratoriet. Enten man måler konduktivitet innen områder tilknyttet miljø, kjemi, farmasi, medisin eller mat- og drikkeproduksjon, tilbyr denne serien avanserte funksjoner i en brukervennlig pakke.
- AutoRead-funksjonen sikrer reproduserbare resultater
- Enkel kalibrering som inkluderer kalibreringstidsmåler
- Intuitivt brukergrensesnitt, stortMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Cond 7110 Cond 7310 Cond 7310
Environmentally Preferable
Konduktivitetsområde 0 μS/cm - 1000 mS/cm 0,000 - 1,999 μS/cm / 0,00 - 19,99 μS/cm / 0 μS/cm - 1000 mS/cm
Motstandsdyktighet - område - 0,00 - 20 MΩ/cm 0,00 - 20 MΩ/cm
Salinitet - område 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt
Temperaturområde –5,0...+105,0 °C –5,0...+105,0 °C –5,0...+105,0 °C
Temperaturnøyakighet ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Datalogg kapasitet -
Utganger -