Måler for oppløst oksygen, benk, inoLab® Oxi 7310
Leverandør: WTW
1BA304 1BA300P 1BA301 1BA300
664-0089EA 51800 NOK
664-0089 664-0086 664-0087 664-0085
Måler for oppløst oksygen, benk, inoLab® Oxi 7310
Elektrokjemiske målere Målere for oppløst oksygen
Instrumenter av høy kvalitet med avansert målingsteknologi som gjør målingene mer praktiske og pålitelige enn noensinne.
  • AutoRead-funksjonen sikrer reproduserbare resultater
  • USB-grensesnitt for rask dataoverføring, fullstendig dataoverføring i .csv-format
  • Datautskrift via innebygd skriver (tilleggsutstyr)
  • Lettlest, grafisk display, intuitivt brukergrensesnitt og tastatur med følbar tilbakemelding
7310-serien er designet for all bruk i laboratorier hvor dokumentasjon som understøtter AQA (analytisk kvalitetssikring) og GLP (god laboratoriepraksis) erMore Product Information