Natriumklorat 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 1125 NOK
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Natriumklorat 99+%, extra pure
Natriumklorat
Formel: ClNaO₃
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 248…261 °C
Tetthet: 2,49 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003479
CAS-nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
FN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Indeks: 13,08670
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)