Kaliumkromat 99.5% for analysis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
202345000 202340025
ACRO202345000EA 1650 NOK
ACRO202345000 ACRO202340025
Kaliumkromat 99.5% for analysis
Kaliumkromat
Formel: K₂CrO₄
Kokepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 975 °C
Tetthet: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011368
CAS-nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,07784
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm