Kaliumkromat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
26774.236EA 1875 NOK
26774.236 26774.293
Kaliumkromat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Kaliumkromat
Formel: K₂CrO₄
Kokepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 985 °C
Tetthet: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011368
CAS-nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
FN: 3087
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Indeks: 12,07784
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm