Natriumkromat, vannfri 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
377870250 377871000 377875000
ACRO377870250EA 385 NOK
ACRO377870250 ACRO377871000 ACRO377875000
Natriumkromat, vannfri 98+%
Natriumkromat
Formel: CrNa₂O₄
Smeltepunkt: 792 °C
Tetthet: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003484
CAS-nummer: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
FN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,08745
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %