Kaliumfluorid, vannfri 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
201350010 201350250 201352500 201355000 201350025
ACRO201350010EA 1100 NOK
ACRO201350010 ACRO201350250 ACRO201352500 ACRO201355000 ACRO201350025
Kaliumfluorid, vannfri 99%, extra pure
Potassium fluoride
Formel: KF
Kokepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 860 °C
Tetthet: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
FN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,07714
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm