Potassium fluoride dihydrate 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 280 NOK
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Potassium fluoride dihydrate 98%, ren
Potassium fluoride dihydrate
Formel: FK·2H₂O
Kokepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41 °C
Tetthet: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00149929
CAS-nummer: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
FN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,07714
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)