Kaliumfluorid
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
PROONIST-2203EA 0 NOK
PROONIST-2203
Kaliumfluorid
Potassium fluoride
Formel: KF
MW: 58,1 g/mol
Kokepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 860 °C
Tetthet: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
FN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,07714