Litiumfluorid 99.98%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 580 NOK
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Litiumfluorid 99.98%, extra pure
Litiumfluorid
Formel: FLi
Kokepunkt: 1676 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 845 °C
Tetthet: 2,63 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011090
CAS-nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,05553
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %