Kaliumjodid 99.995% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500 193790100 193792500
ACRO193790500EA 3800 NOK
ACRO193790500 ACRO193790100 ACRO193792500
Kaliumjodid 99.995% (trace metals basis), extra pure
Kaliumjodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Kokepunkt: 1330 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 680 °C
Tetthet: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Indeks: 13,07727
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.005 %