Kaliumjodid ≥99.5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
1.05043.0250EA 1600 NOK
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
Kaliumjodid ≥99.5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kaliumjodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Kokepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 686 °C
Tetthet: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Indeks: 13,07727
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)