Kaliumjodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
26843.235EA 1500 NOK
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Kaliumjodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kaliumjodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Kokepunkt: 1330
Smeltepunkt: 681 °C
Tetthet: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Indeks: 13,07727
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm