Natriumjodid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 1025 NOK
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Natriumjodid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Natriumjodid
Formel: NaI
Kokepunkt: 1300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 661 °C
Tetthet: 3,66 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,08705
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %