Natriumjodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
27915.231EA 1400 NOK
27915.231 27915.297
Natriumjodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumjodid
Formel: NaI
Kokepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 662 °C
Tetthet: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,08705
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm