Kaliumjodat 98%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
196741000 196745000 196740025
ACRO196741000EA 740 NOK
ACRO196741000 ACRO196745000 ACRO196740025
Kaliumjodat 98%, extra pure
Kaliumjodat
Formel: KlO₃
Smeltepunkt: 560 °C
Tetthet: 3,93 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,07726
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)