Natriumjodat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06525.0100 1.06525.1000
1.06525.0100EA 1450 NOK
1.06525.0100 1.06525.1000
Natriumjodat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Natriumjodat
Formel: INaO₃
Smeltepunkt: 420…430 °C
Tetthet: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003533
CAS-nummer: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 81 g/l (20 °C)
Molar Mass 197.89 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 4.28 g/cm3 (20 °C)
pH 5.8 (90 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer