Natriumperjodat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
27985.185EA 1250 NOK
27985.185 27985.290 27985.230
Natriumperjodat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens
Natriumperjodat
Formel: NaIO₄
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 175 °C
Tetthet: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003534
CAS-nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,08714
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test