Ortoperjodsyre ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00524.0025 1.00524.0100
1.00524.0025EA 1560 NOK
1.00524.0025 1.00524.0100
Ortoperjodsyre ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Ortoperjodsyre
Her finner laboratoriebrukeren fargeløsninger og fargesett for histologi og immuno-histologiske metoder som Tissugnost®, et universelt påvisningssystem basert på streptavidin-biotin-teknikken.
Formel: H₅IO₆
MW: 227.94 g/mol
Smeltepunkt: 122
Tetthet: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
FN: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Indeks: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)