Ortoperjodsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22288.0100 8.22288.0500
8.22288.0100EA 1050 NOK
8.22288.0100 8.22288.0500
Ortoperjodsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Ortoperjodsyre
Formel: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Smeltepunkt: 122 °C
Tetthet: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
FN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Indeks: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer