Ortoperjodsyre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20592.124EA 555 NOK
20592.124 20592.181
Ortoperjodsyre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ortoperjodsyre
Formel: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Smeltepunkt: 122 °C
Tetthet: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
FN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Indeks: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %