Ortoperjodsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20593.151EA 1475 NOK
20593.151 20593.180
Ortoperjodsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Ortoperjodsyre
Formel: H₅IO₆
Smeltepunkt: 122 °C
Tetthet: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
FN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Indeks: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm