Natriumazid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
8.22335.0100EA 557 NOK
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
Natriumazid for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium azide
Formel: NaN₃
Smeltepunkt: 275 °C
Tetthet: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
FN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,08653
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 420 g/l (17 °C)
Melting Point 275 °C (decomposition)
Molar Mass 65.01 g/mol
Boiling Point 300 °C (rigorous decomposition)
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials