Natriumnitritt ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Diazotizing salts
27959.298EA 795 NOK
27959.298 27959.367 27959.460
Natriumnitritt ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumnitritt
Formel: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Kokepunkt: 320
Smeltepunkt: 284
Tetthet: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
FN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Indeks: 13,08721
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm