Vann, Molecular Biology Grade
Leverandør: PanReac AppliChem
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 455 NOK
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Vann, Molecular Biology Grade
Vann
Formel: H₂O
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Indeks: 13,10098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
DNases/RNases/Proteases not detectable