Vann, Electran for molekylærbiologi
Leverandør: VWR Chemicals
445847DEA 1750 NOK
445847D
Vann, Electran for molekylærbiologi
Vann
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Indeks: 12,10175
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Osmolality (mOsm/kg) Max. 3
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Fe (Iron) Max. 0.006 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm