Vann, Ultrapur for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01262.1000 1.01262.0500
1.01262.1000EA 2950 NOK
1.01262.1000 1.01262.0500
Vann, Ultrapur for trace analysis, Supelco®
Vann
Formel: H₂O
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Indeks: 13,10098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral