Vann, TECHNICAL, demineralised
Leverandør: VWR Chemicals
23597.405EA 303 NOK
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Vann, TECHNICAL, demineralised
Vann
Formel: H₂O
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Indeks: 13,10098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm