Celletellere med V-spalte, Improved Neubauer
Leverandør: MARIENFELD
0650010 0650030
MARI0650010EA 1400 NOK
MARI0650010 MARI0650030
Celletellere med V-spalte, Improved Neubauer
Objektglass Tellekammer
V-spalte gjør det enklere å mate kapillæråpningen mellom kammerbunnen og dekkglasset til hemacytometeret.
Sertifiseringer: IVD 98/79/EC