Celletellere, Fuchs-Rosenthal
Leverandør: Marienfeld
MARI0640431EA 2600 NOK
MARI0640431 MARI0640430 MARI0640411
Celletellere, Fuchs-Rosenthal
Objektglass Tellekammer
These counting chambers with double net ruling are suitable for blood tests in vitro diagnostic (IVD) applications.
Disse tellekamrene med doble rutenettlinjer er egnet for blodprøver.
Dybde: 0,2 mm
Leveringsinformasjon: De leveres med to dekkglass (tykkelse: 0,4 mm).
Sertifiseringer: IVD directive 98/79/EC
Leveringsinformasjon: Supplied with two cover glasses.