Natriumperoksid ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
Synonymer: di-Sodium peroxide
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
31445-100GEA 1375 NOK
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
Natriumperoksid ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Natriumperoksid
Formel: Na₂O₂
MW: 77,98 g/mol
Kokepunkt: Decomposes on heating
Smeltepunkt: 660 °C
Tetthet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003497
CAS-nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
FN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Indeks: 13,08728
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95.0 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.003 %