Natriumperoksid, granulated ACS, ISO zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: di-Sodium peroxide
MQ100
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
1.06563.0100EA 1470 NOK
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
Natriumperoksid, granulated ACS, ISO zA, Supelco®
Natriumperoksid
Formel: Na₂O₂
MW: 77.98 g/mol
Smeltepunkt: 660
Tetthet: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003497
CAS-nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
FN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Indeks: 13,08728
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer