Natriumperoksid ≥93%, granulat, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
27995.236EA 0 NOK
27995.236 27995.293 27995.260
Natriumperoksid ≥93%, granulat, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Natriumperoksid
Formel: Na₂O₂
Smeltepunkt: 660 °C
Tetthet: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003497
CAS-nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
FN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Indeks: 13,08728
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 93 %
Identification Passes test
Mean diameter 0.3 to 2.0 mm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Max. 0.025 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm