Natriumperoksid ≥93.0%, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
27996.230EA 3775 NOK
27996.230 27996.296
Natriumperoksid ≥93.0%, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Natriumperoksid
Formel: Na₂O₂
Smeltepunkt: 660 °C
Tetthet: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003497
CAS-nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
FN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Indeks: 13,08728
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm