Kaliumcyanat 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 1425 NOK
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Kaliumcyanat 97%, ren
Potassium cyanate
Formel: CKNO
Smeltepunkt: 315 °C
Tetthet: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011411
CAS-nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Indeks: 12,07788
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %