Natriumhydroksid ≥97%, pellets ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Caustic soda
0583-1KGEA 2475 NOK
0583-1KG 0583-5KG 0583-500G 0583-12KG 0583-50KG
Natriumhydroksid ≥97%, pellets ACS
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Tetthet: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Indeks: 14,08627
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.005%
Heavy metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.002%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Purity ≥97%
Sodium carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%