Dinatriumsulfid 90+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Sodium sulphide
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 2100 NOK
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Dinatriumsulfid 90+%, ren
Dinatriumsulfid
Formel: Na₂S
MW: 78,05 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003498
CAS-nummer: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
FN: 1385
ADR: 4.2,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Indeks: 12,08830
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %