Natriumtiosulfat, vannfri, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
0393-2.5KGEA 6025 NOK
0393-2.5KG 0393-500G
Natriumtiosulfat, vannfri, Reagent Grade
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48 °C
Tetthet: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%