Natriumditionit ∼ 85% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 1150 NOK
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Natriumditionit ∼ 85% tech.
Natriumditionit
Formel: Na₂S₂O₄
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Tetthet: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011640
CAS-nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
FN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Indeks: 13,08700
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %