Natriumperoksodisulfat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 1200 NOK
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Natriumperoksodisulfat 98+%
Natriumperoksodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
Smeltepunkt: 100 °C
Tetthet: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003501
CAS-nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
FN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,08729
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %