Natriumtiocyanat 98%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
196765000 196760025 196762500
ACRO196765000EA 1050 NOK
ACRO196765000 ACRO196760025 ACRO196762500
Natriumtiocyanat 98%, extra pure
Natriumtiocyanat
Formel: NaSCN
Smeltepunkt: 287 °C
Tetthet: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011123
CAS-nummer: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Indeks: 13,09401
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm