Natriumsulfitt 95.0-100.5%, purified
Leverandør: VWR Chemicals
28126.297EA 365 NOK
28126.297 28126.366 28126.460
Natriumsulfitt 95.0-100.5%, purified
Natriumsulfitt
Formel: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Smeltepunkt: > 500 °C
Tetthet: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003503
CAS-nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Indeks: 13,08757
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm