Natriumsulfat, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06647.0050 1.06647.0500
1.06647.0050EA 1480 NOK
1.06647.0050 1.06647.0500
Natriumsulfat, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Kokepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 888 °C
Tetthet: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003504
CAS-nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Indeks: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=dd38378860ce26369584ae2c1cf647eb1fe63fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)