Svovelsyre 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00731.1000
1.00731.1011
1.00731.2500
1.00731.2511
1.00731.9025
1.00731.2510
1.00731.9201
1.00731.0510
1.00731.1010
1.00731.1000EA
369
NOK
1.00731.1000
1.00731.1011
1.00731.2500
1.00731.2511
1.00731.9025
1.00731.2510
1.00731.9201
1.00731.0510
1.00731.1010
Svovelsyre 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Svovelsyre
Formel:
H₂SO₄ Kokepunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 3 °C Tetthet: 1,84 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00064589 CAS-nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 FN: 1830 ADR: 8,II Merck Indeks: 14,08974 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |