Svovelsyre 95 - 97% 95-97%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00732.2500 1.00732.1000 1.00732.2510 1.00732.0510
1.00732.2500EA 943.55 NOK
1.00732.2500 1.00732.1000 1.00732.2510 1.00732.0510
Svovelsyre 95 - 97% 95-97%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,08974
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)