Svovelsyre 95% ≥95%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20685.295EA 310 NOK
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Svovelsyre 95% ≥95%, TECHNICAL
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10.38 °C
Tetthet: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95 %