Svovelsyre ≥98% for analyse av nitrogen, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00748.0500 1.00748.2500
1.00748.0500EA 603 NOK
1.00748.0500 1.00748.2500
Svovelsyre ≥98% for analyse av nitrogen, Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,08974
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (alkalimetric) ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N) ≤ 1 ppm
Residue on ignition ≤ 2 ppm