Svovelsyre 98% ≥98%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
1.12080.1000EA 653 NOK
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
Svovelsyre 98% ≥98%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10.38
Tetthet: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)